Documenti fondamentali
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
P. eboll.
109-110 °C (lit.)
Densità
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2.22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)