Documenti fondamentali
579858
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 76.40
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 76.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 76.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
146-150 °C
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10FNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for preparation of antitumor agents
  • Reactant for preparation of antihyperlipidemic agents
  • Reactant for preparation of factor Xa inhibitors
  • Reactant for preparation of potential antiarrhythmic agents
  • Reactant for preparation of inhibitors of the cytosolic phospholipase A2
  • Reactant for preparation of thromboxane receptor antagonist and thromboxane synthase inhibitor via Mitsunobu reaction
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)