Documenti
579181
Sigma-Aldrich
5′-Ethoxy-2′-hydroxyacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
H3CCH2OC6H3(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
55-59 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-8-4-5-10(12)9(6-8)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
ONGGIUWOMYNJFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup