556459
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~5,000
Sinonimo/i:
Emeraldine base polyaniline
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~5,000
Livello qualitativo
Solubilità
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
~325 nm
Stringa SMILE
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.