578932
N-Allyl-N,N-bis(trimethylsilyl)amine
97%
Sinonimo/i:
(Prop-2-en-1-yl)bis(trimethylsilyl)amine, 1,1,1-Trimethyl-N-2-propen-1-yl-N-(trimethylsilyl)silanamine, 3-Bis(trimethylsilyl)amino-1-propene, Bis(trimethylsilyl)allylamine, N,N-Bis(trimethylsilyl)-2-propen-1-amine, N,N-Bis(trimethylsilyl)allylamine, N-Allyl-1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. eboll.
72 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N(CC=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H23NSi2/c1-8-9-10(11(2,3)4)12(5,6)7/h8H,1,9H2,2-7H3
CVNCFZIIZGNVFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Complex bicyclic scaffolds by reacting with aryl aldehydes via imine formation followed by efficient multicomponent reactions.
- Dithiasuccinoyl (Dts) heterocycle by reacting with bisthiocarbamoyl chloride.
- Allyl selenide by reacting with aryl selenium salt in the presence of a ruthenium catalyst; Allyl selenide is utilized as a key intermediate in organic synthesis.
AHMDS can also be used as a reagent in hydrosilylation and hydroboration reaction. It may be also used as an electrolyte additive.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?