Documenti
578851
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed cross-coupling
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3