Documenti
578843
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-9-12(11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3