Documenti fondamentali
219908
Sigma-Aldrich
4-Imidazolemethanol hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Scegli un formato
5 G
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 102.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.56
Beilstein:
3562041
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Imidazolo ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
I5513
Imidazolo
Junko Ohkanda et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 482-492 (2006-02-01)
A series of imidazole-containing peptidomimetic PFTase inhibitors and their co-crystal structures bound to PFTase and FPP are reported. The structures reveal that the peptidomimetics adopt a similar conformation to that of the extended CVIM tetrapeptide, with the imidazole group coordinating