Key Documents
575704
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) tetrachloropalladate(II)
99.999%
Sinonimo/i:
NSC 212525
About This Item
Formula condensata:
[Pd(NH3)4](PdCl4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.999%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
192 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.[Pd++].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.4H3N.2Pd/h4*1H;4*1H3;;/q;;;;;;;;2*+2/p-4
SAZHJAFUUQUXRW-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Studies involving
  • The thermal decomposition of ammonium and ammine chloro complexes of palladium
  • Bactericidal activities
  • Anticaner activities
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)