Documenti fondamentali
575518
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-propanesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H4O(CH2)3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
45-46.7 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13ClO4S/c1-14-9-3-5-10(6-4-9)15-7-2-8-16(11,12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3
UFZBQBXKJZWBBV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)