Documenti
575496
Sigma-Aldrich
3-[2,5-Bis(chloromethyl)-4-methoxyphenoxy]-1-propanesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H2(O(CH2)3SO2Cl)(CH2Cl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
97 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CCl)c(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1CCl
InChI
1S/C12H15Cl3O4S/c1-18-11-5-10(8-14)12(6-9(11)7-13)19-3-2-4-20(15,16)17/h5-6H,2-4,7-8H2,1H3
JBLWGGLWXFFETE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Anna D Peters et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(35), 6479-6490 (2018-08-30)
A bis(cyclam)-capped cholesterol lipid designed to bind C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4) was synthesised in good overall yield from 4-methoxyphenol through a seven step synthetic route, which also provided a bis(cyclam) intermediate bearing an octaethyleneglycol-primary amine that can be