Documenti fondamentali
571865
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethyl isocyanate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5790 (lit.)
P. ebollizione
325-330 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2
SANCUGBZSMVASH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)