Documenti
570575
Sigma-Aldrich
(5S)-5-(Hydroxymethyl)-3-[(1R)-1-phenylethyl]-2-oxazolidinone
98%
Sinonimo/i:
(S)-5-(Hydroxymethyl)-3-[(R)-α-methylbenzyl-2-oxazolidinone, 3-(1′-(R)-α-Methylbenzyl)-5(S)-hydroxymethyl-oxazolidin-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](N1C[C@@H](CO)OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-7-11(8-14)16-12(13)15/h2-6,9,11,14H,7-8H2,1H3/t9-,11+/m1/s1
DLSXXQPFKFHRSW-KOLCDFICSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3