Documenti fondamentali
569925
Sigma-Aldrich
Creatine-(guanidino-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Amidinosarcosine-(guanidino-13C) monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H11N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
292 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)