Documenti fondamentali
569828
Sigma-Aldrich
Pyridinium dichromate on silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20 wt. % silica gel loading
Sinonimo/i:
PDC on silica
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
20 wt. % silica gel loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1cc[nH+]cc1.c2cc[nH+]cc2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.7O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2
LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.