Documenti fondamentali
569801
Sigma-Aldrich
Pyridinium chlorochromate on silica gel
200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel
Sinonimo/i:
PCC on silica gel
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Dimensioni delle microsfere
200-400 mm
Capacità
~20 % (silica gel)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.