Key Documents
569232
Sigma-Aldrich
Chlorophenylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5SiH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5260 (lit.)
P. eboll.
41 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)