Documenti fondamentali
568309
Sigma-Aldrich
5-(2,5-Dichlorophenyl)furfural
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
97-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-10(13)9(5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
RKZWOCAAXGBQBN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)