Documenti fondamentali
568244
Sigma-Aldrich
3-(2′,5′-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3COCH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C12H14O5/c1-16-8-3-5-11(17-2)9(7-8)10(13)4-6-12(14)15/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,14,15)
HSFBDVDTGCGJBZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)