Key Documents
568198
Sigma-Aldrich
Bis(trichlorosilyl)methane
97%
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexachloro-1,3-disilapropane, Bis(trichlorosilyl)methane, Methylenebis(trichlorosilane)
About This Item
Formula condensata:
Cl3SiCH2SiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
179-180 °C (lit.)
Densità
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl6Si2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2
ABDDAHLAEXNYRC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)