Documenti
56790
Sigma-Aldrich
Sodium iminodiacetate dibasic monohydrate
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate
About This Item
Formula condensata:
HN(CH2COONa)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Beilstein:
3790611
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (T)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3