Documenti fondamentali
567434
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
77-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
ZLODKAZZRDLUKX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)