Documenti fondamentali
567116
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane monooxide
97%
Sinonimo/i:
[3-(Diphenylphosphino)propyl]diphenylphosphine oxide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2POCH2CH2CH2P(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
O=P(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26OP2/c28-30(26-18-9-3-10-19-26,27-20-11-4-12-21-27)23-13-22-29(24-14-5-1-6-15-24)25-16-7-2-8-17-25/h1-12,14-21H,13,22-23H2
ZZDVOUAZWJNTRE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)