Documenti fondamentali
567078
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
96%
Sinonimo/i:
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Formula condensata:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4710 (lit.)
P. eboll.
255-256 °C (lit.)
Densità bulk
1.119 g/mL
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)