Documenti fondamentali
566969
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil
97%
Sinonimo/i:
6-Amino-1-methyl-5-nitroso-1H-pyrimidine-2,4-dione
Scegli un formato
25 G
CHF 222.00
CHF 222.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 222.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 222.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
C-nitroso
nitroso
Stringa SMILE
CN1C(=O)NC(=O)C(N=O)=C1N
InChI
1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
AHOWVSJPUQTRNN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)