Documenti fondamentali
566446
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)aniline
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 133.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 133.00
About This Item
Formula condensata:
CHF2OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5100 (lit.)
P. ebollizione
201-202 °C (lit.)
Densità
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7H,10H2
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)