Documenti fondamentali
566233
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(7-(4-trifluoromethyl)coumarin acrylamide)]
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Composizione
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluorescenza
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
Applicazioni
Fluorescent polymer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)