Key Documents
566004
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
2-Chloroveratraldehyde
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(OCH3)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)