Documenti fondamentali
565946
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl Carbonate
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCOOC(CH3)3C2BO2(CH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
107-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
JUKMJUAVZLWOOZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)