Documenti fondamentali
565407
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitroanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(NO2)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,1H3
JMUDXQVNBZCQRF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)