Documenti fondamentali
565377
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diethylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4N(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
32-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Low melting solid
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)