Documenti fondamentali
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4C6HCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
178-181 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)