Key Documents
564656
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthoic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
123-127 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
ZSPDYGICHBLYSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)