564486
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Punto di fusione
238-242 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
- Iron-catalyzed oxidative coupling with benzene derivatives through homolytic aromatic substitution
- Preparation of microtubule inhibitors as potential antitumors
- Rhodium/chiral ligand-catalyzed arylation/Dieckmann-type annulation
- Copper-catalyzed oxidative N-arylation
- Suzuki and Stille palladium-catalyzed coupling
- Boron-Heck arylation
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)