Documenti fondamentali
563781
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2OCH3MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1c(C)cc([Mg]Br)cc1C
InChI
1S/C9H11O.BrH.Mg/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
KIYSUNNVTFBQIT-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)