Documenti fondamentali
563633
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonamide
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
160-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
QZBOWJXHXLIMGD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)