Documenti fondamentali
563447
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4ClC≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)