Documenti fondamentali
563420
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5430 (lit.)
P. eboll.
96 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-11(6-8-12)9-10-14(2,3)4/h5-8H,1-4H3
GODVAYLZXZQBFP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)