Documenti fondamentali
563234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Cl)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
27-31 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)