Documenti fondamentali
563072
Sigma-Aldrich
3-Vinylanisole
97%
Sinonimo/i:
1-Ethenyl-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-vinylbenzene, 3-Methoxystyrene, m-Methoxystyrene, m-Vinylanisole
Scegli un formato
5 G
CHF 177.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 177.00
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OCH3)CHCH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5540 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inhibited with 1000ppm p-tert-butylcatechol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4