Documenti fondamentali
562904
Sigma-Aldrich
3-Acetylbenzaldehyde
95%
Sinonimo/i:
3-Formylacetophenone
About This Item
Formula condensata:
CH3C(O)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
51-55 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ketone
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-6H,1H3
QVNFUJVNBRCKNJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)