Documenti fondamentali
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)