Documenti fondamentali
561819
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9O2.BrH.Mg/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
GRSCPLVZIMBKKY-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)