560855
10-Bromo-1-decene
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4660 (lit.)
P. eboll.
50 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2H,1,3-10H2
JVVPJOMYWVYPOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
- 4′-(9-decenyloxy) biphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
- 4′-(9-decenyloxy)biphenyl-4-carboxylic acid
- 9-decenylmagnesium bromide, which was employed for the preparation of (R)-tridec-12-en-2-ol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter