560413
2,6-Dichlorophenethylamine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5690 (lit.)
P. ebollizione
125-129 °C/52.5 mmHg (lit.)
Densità
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
NCCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4-5,11H2
ACIMQXSSGMWVKG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)