Documenti fondamentali
559644
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1F)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
IJEDLYZMLJORCY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)