Documenti fondamentali
559512
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CF3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4810 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Densità
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
196.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)