Documenti fondamentali
559431
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
95%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5050 (lit.)
Densità
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(CBr)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)