559261
Ethyl (3-bromobenzoyl)acetate
95%
Sinonimo/i:
3-Bromo-ß-oxo-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-bromophenyl)-3-oxopropanoate
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
P. ebollizione
255-256 °C (lit.)
Densità
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
JSVMCOQPWKQNGU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in synthesis of:
- Aroylbenzoxepinones for analgesic activity
- (Heteroaryl)(carboxamido)arylpyrrole derivatives with Cdc7 kinase inhibitory activity
- Cambinol analogs for sirtuin inhibition and antitumor activity
- TunePhos-type diphosphine ligands via asymmetric hydrogenation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?