Documenti fondamentali
559199
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-iodobenzoyl)acetate
95%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6070 (lit.)
Densità
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
iodo
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
DOIUIJYPQHAHLM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of trisubstituted pyrroles via rearrangement reactions catalyzed by Ir catalyst
  • Preparation of biologically active molecules
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)